Få mere at vide
Colder Products Company Kvindelig Luer Kønsløs MicroCNX Connector
Descrizione
- Serien MicroCNX af forbindelser er specielt udviklet til de udfordrende betingelser for biologisk medieoverførsel i bioprocession, celleterapi og genterapi.
- Forbindelsen fås i forskellige rørstørrelser; en luer-tilslutningsmulighed for at skabe en steril, lukket forbindelse på en eksisterende luerforbindelse; og ULT-versionen er ideel til samlinger til kryogene frysekassetter eller tilslutning til PVC-rør.
- Finish: Formstøbt hvid
- Trykområde: Op til 43,5 psi, 3 bar
- Fritflydende
- Temperaturområde: 1 C til 40 °C (34 °F til 104 °F)
- Forseglingsmuligheder: Silikone, platinhærdet, USP Klasse VI, ADCF
- Ikke-ventileret
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polycarbonat |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Hvid, Blå |
| Produkttype | Stik |