Få mere at vide
Value Plastics Hun Luer til 500 Series Barb
Artikelnummer. 30053447 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Fjord:
Hun Luer x Hose Barb
Artikelnummer. Fjord
30053447 Hun Luer x Hose Barb
1 options
Artikelnummer. 30053447 Leverandør Value Plastics Leverandørnr. FTLLSB0136005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00 DKK
    160.77 DKK / Pakke med 25
    Spare 18.23 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Luer tilspidser, der er konstrueret til at mødes ISO 594-1 og 594-2 standarder
Roterende låse minimerer vridning og knæk af rør under positionering. Koniske kegletætninger er pålidelige og ukomplicerede. Faciliter engangskonfigurationer, der minimerer nedetid
Tekniske data
Certificeringer/compliance ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP
Fjord Hun Luer x Hose Barb
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.