Få mere at vide
Cytiva Kvinde Luer
Artikelnummer. 15249894 Shop alle Cytiva produkter
Stik:
Kvinde Luer til Kvinde Luer
Kvinde Luer til Mand Luer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15249894
Brand: Cytiva 56410577
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyamid-stiktilbehør til filtrering af krydsstrømspatron
Polyamidstik, pakke med 10 stk. Tilbehør til Cytiva MidGee og MidGee Bøjle krydsstrømspatronfiltreringssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stik Kvinde Luer til Mand Luer
Til brug med (udstyr) Mandlig Luer Adopter
Materiale Nylon
Type Luer adapter