Få mere at vide
Masterflex™ Kvinde Luer til 1/8 in. Lavprofil semi-stiv rørstang
Beskrivelse
- Cole-Parmer tilbyder en række luer-adaptere med modhager for at imødekomme din applikations behov.
- Standard slangemodhage til brug med fleksible slanger.
- Slangemodhage med glat boring for at reducere flowturbulens og risiko for ledningsforurening.
- Slangemodhage med bred boring for forbedret væskebaneflow.
- Lavprofilslange modhager til brug med halvstive rør som nylon, polyethylen og polypropylen.
- Fremstillet i overensstemmelse med ISO 594-1 standarder, er disse fittings inspiceret for at være fri for forurenende stoffer og er fuldt sporbare.
- Alle dele opfylder snævre dimensionelle tolerancer for øget pålidelighed og procesrenhed.
- Vælg mellem en række størrelser, ⁄1 16 ⁄til 1 4 tommer. med forskellige tilslutningsmuligheder.
- Sælges i pakker af 25 stk.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Emballagemængde | 25/Pk. |
| Produkttype | Kvinde Luer Fitting |