Få mere at vide
BTX™ Hun/hun adapter sæt
Tilslutningstype:
Banankabler
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
- Til tilslutning til elektroporationsgeneratorer
- 4 mm hun/hun adapter sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | For at forbinde et elektrofusion/elektroporationssystem til elektroderne og kamrene, der skal bruges til en bestemt anvendelse |
| Til brug med (udstyr) | 4 mm dia. Bananstikkabler 45-0216 |
| Produktlinje | BTX-elektroporation |
| Produkttype | Elektroporation tilbehør |
| Oversigt | Hun/hun adaptersæt til bananstikkabler 45-0216 |
| Vise | LCD |
| Længde (engelsk) Kabel | 10 ft. |
| Længde (metrisk) kabel | 3.1 m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Tilslutningstype | Banankabler |
| Vis mere |