missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Felypressin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488308
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16488308 10 mg 10mg
16454197 50 mg -
16420376 2 mg -
16410748 5 mg -
16408046 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16488308 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0182

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Felypressin (PLV-2) is a non-catecholamine vasoconstrictor and a vasopressin 1 agonist. Felypressin is widely used in dental procedures.

Felypressin (PLV-2) is a non-catecholamine vasoconstrictor and a vasopressin 1 agonist. Felypressin is widely used in dental procedures.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Felypressin
CAS 56-59-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C46H65N13O11S2
Mængde 10 mg
Synonym PLV-2
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 10.4 mg/mL (10.00 mM)
SMIL O=C([C@H](CSSC[C@@H](C(N[C@H](C1=O)CC2=CC=CC=C2)=O)N)NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@](N1)([H])CC3=CC=CC=C3)=O)CCC(N)=O)=O)CC(N)=O)=O)N(CCC4)[C@@H]4C(N[C@@H](CCCCN)C(NCC(N)=O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 1040.22
Formel vægt 1040.22
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.