Få mere at vide
Felodipin
Beskrivelse
Felodipin bruges som dihydropyridin calciumkanalblokker. Det udviser høj vaskulær selektivitet; sænker det arterielle blodtryk uden at ændre hjertets kontraktilitet. Antihypertensiv.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Felodipin bruges som dihydropyridin calciumkanalblokker. Det udviser høj vaskulær selektivitet; sænker det arterielle blodtryk uden at ændre hjertets kontraktilitet. Antihypertensiv.
Opløselighed
Opløselig i DMSO. Uopløselig i vand
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hold dig væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Felodipine |
| Farve | Gul |
| Mængde | 50 mg |
| Merck Index | 14,3953 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO; Uopløselig i vand |
| Formel vægt | 384.25 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |