missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Felodipine, Thermo Scientific™

A dihydropyridine calcium channel blocker

Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61195.MD

 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 15433819

  • 2858.25 DKK / 250mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
Felodipine is used as a dihydropyridine calcium channel blocker. It displays high vascular selectivity; lowers arterial blood pressure without altering cardiac contractility. Antihypertensive.

Solubility
Soluble in DMSO. Insoluble in water

Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.