Få mere at vide
Felodipin, Mikromol™
Artikelnummer. 17931816
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17931816 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17931816 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0139.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Felodipin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Felodipine
CAS 72509-76-3
Analyt- eller komponentnavne Felodipine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H19 Cl2 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester, (RS)-Felodipine, Agon, Feloday, Felodipine, Flodil, H 154/82, Hydac, Munobal, Plendil, Prevex, Splendil, dl-Felodipine, (+/-)-Felodipine
InChI formel InChI=1S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21H,5H2,1-4H3
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OC)C
IUPAC navn 5-O-ethyl 3-O-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 384.25
Mængde 250 mg
Formel vægt 383,0691 g/mol