Få mere at vide
Felodipine Ester Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Felodipine Ester Lactone |
| CAS | 85825-42-9 |
| Molekylær formel | C17H15Cl2NO4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4,5,7-tetrahydro-2-methyl-5-oxo-furo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15Cl2NO4/c1-3-23-16(21)12-8(2)20-11-7-24-17(22)14(11)13(12)9-5-4-6-10(18)15(9)19/h4-6,13,20H,3,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C(C)NC2=C(C1c3cccc(Cl)c3Cl)C(=O)OC2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.21 |
| Formel vægt | 367.0378 |