missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Felodipine Ester Lactone, TRC

Artikelnummer. 30404305
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404305 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404305 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF2323901MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Felodipine Ester Lactone
CAS 85825-42-9
Molekylær formel C17H15Cl2NO4
Mængde 1 mg
Synonym 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4,5,7-tetrahydro-2-methyl-5-oxo-furo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C17H15Cl2NO4/c1-3-23-16(21)12-8(2)20-11-7-24-17(22)14(11)13(12)9-5-4-6-10(18)15(9)19/h4-6,13,20H,3,7H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)NC2=C(C1c3cccc(Cl)c3Cl)C(=O)OC2
Molekylvægt (g/mol) 368.21
Formel vægt 367.0378
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.