Få mere at vide
(±)-Felodipine-d3 (2,3-dichlorophenyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Felodipine-D3 (2,3-dichlorophenyl-4,5,6-D3) |
| CAS | 1219795-30-8 |
| Molekylær formel | C18 D3 H16 Cl2 N O4 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | O5-Ethyl O3-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl-4,5,6-d3)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Felodipine-d3, Felodipine-D3 (2,3-dichlorophenyl-4,5,6-D3), 4-(2,3-Dichlorophenyl-4,5,6-d3)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester, (±)-Felodipine-d3 (2,3-dichlorophenyl-d3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21 H,5H2,1-4H3/i6D,7 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(Cl)c(C2C(=C(C)NC(=C2C(=O)OCC)C)C(=O)OC)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 5-O-ethyl 3-O-methyl 4-(2,3-dichloro-4,5,6-trideuteriophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.2723 |
| Formel vægt | 386.0879 g/mol |
| Vis mere |