missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Felodipine 3,5-Dimethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30406409
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406409 100 mg
30406291 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406409 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF232385100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 91189-59-2
Molekylær formel C17 H17 Cl2 N O4
Molekylvægt (g/mol) 370.23
Synonym Dimethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Felodipine Imp. B (EP)
IUPAC navn dimethyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMIL COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OC)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dimethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17Cl2NO4/c1-8-12(16(21)23-3)14(10-6-5-7-11(18)15(10)19)13(9(2)20-8)17(22)24-4/h5-7,14,20H,1-4H3
Formel vægt 369.0535
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.