Få mere at vide
Felodipin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316094
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316094 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316094 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13407800AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Felodipine
CAS 72509-76-3
Analyt- eller komponentnavne Felodipine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H19 Cl2 N O4
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester, (RS)-Felodipine, Agon, Feloday, Felodipine, Flodil, H 154/82, Hydac, Munobal, Plendil, Prevex, Splendil, dl-Felodipine, (+/-)-Felodipine
InChI formel InChI=1S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21H,5H2,1-4H3
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OC)C
IUPAC navn 5-O-ethyl 3-O-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 384.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 383,0691 g/mol