Få mere at vide
Fellutamide B (Mixture of Diastereomers, >80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fellutamide B (Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H49N5O7/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-20(34)15-25(37)31-22(16-24(29)36)27(39)32-21(12-13-23(28)35)26(38)30-19(17-33)14-18(2)3/h17-22,34H,4-16H2,1-3H3,(H2,28,35)(H2,29,36)(H,30,38)(H,31,37)(H,32,39)/t19?,20-,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vægt | 555.3632 |