Få mere at vide
Felbinac, TRC
Artikelnummer. 30408542
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30408542 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30408542 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF23110010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Felbinac
CAS 5728-52-9
Molekylær formel C14 H12 O2
Mængde 10 g
Synonym Felbinac, (Biphenyl-4-yl)acetic acid
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
SMIL OC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(4-phenylphenyl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 212.24
Formel vægt 212.0837