Få mere at vide
Felbinac, Mikromol™
Artikelnummer. 18000960
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18000960 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18000960 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3501.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Felbinac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Felbinac
CAS 5728-52-9
Analyt- eller komponentnavne Felbinac
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H12 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Felbinac, (Biphenyl-4-yl)acetic acid
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
SMIL OC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(4-phenylphenyl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 212.24
Mængde 250 mg
Formel vægt 212.0837 g/mol