Få mere at vide
Felbinac, Mikromol™
Beskrivelse
Felbinac
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Felbinac |
| CAS | 5728-52-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Felbinac |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H12 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Felbinac, (Biphenyl-4-yl)acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-(4-phenylphenyl)acetic acid |
| Vis mere |