Få mere at vide
Felbinac Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30049912
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049912 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049912 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3501.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Felbinac Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Felbinac Methyl Ester
CAS 59793-29-2
Analyt- eller komponentnavne Felbinac Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H14 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid methyl ester, Acetic acid, (4-biphenylyl)-, methyl ester (7CI), (Biphenyl-4-yl)acetic acid methyl ester, Methyl 4-biphenylylacetate
InChI formel InChI=1S/C15H14O2/c1-17-15(16)11-12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3
SMIL COC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC navn methyl 2-(4-phenylphenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 226.0994 g/mol