Få mere at vide
Felbinac Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Felbinac Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Felbinac Methyl Ester |
| CAS | 59793-29-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Felbinac Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H14 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid methyl ester, Acetic acid, (4-biphenylyl)-, methyl ester (7CI), (Biphenyl-4-yl)acetic acid methyl ester, Methyl 4-biphenylylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-17-15(16)11-12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | methyl 2-(4-phenylphenyl)acetate |
| Vis mere |