Få mere at vide
Felbinac Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Felbinac Isopropyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Felbinac Isopropyl Ester |
| CAS | 1286423-88-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Felbinac Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H18 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Felbinac Isopropyl Ester, [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid 1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O2/c1-13(2)19-17(18)12-14-8-10-16(11-9-14)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,13H,12H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-(4-phenylphenyl)acetate |
| Vis mere |