Få mere at vide
Felbinac Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 18081050
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18081050 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18081050 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3501.04
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Felbinac Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Felbinac Isopropyl Ester
CAS 1286423-88-8
Analyt- eller komponentnavne Felbinac Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H18 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Felbinac Isopropyl Ester, [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C17H18O2/c1-13(2)19-17(18)12-14-8-10-16(11-9-14)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,13H,12H2,1-2H3
SMIL CC(C)OC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC navn propan-2-yl 2-(4-phenylphenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 254.32
Mængde 100 mg
Formel vægt 254.1307 g/mol