Få mere at vide
Felbinac Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051058
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051058 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051058 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3501.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Felbinac Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Felbinac Ethyl Ester
CAS 14062-23-8
Analyt- eller komponentnavne Felbinac Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H16 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid ethyl ester, 4-Biphenylacetic acid, ethyl ester (8CI), Acetic acid, (4-biphenylyl)-, ethyl ester (7CI), Diatec, Ethyl 4-biphenylylacetate, Ethyl p-biphenylylacetate, Felbinac ethyl ester, LM 001
InChI formel InChI=1S/C16H16O2/c1-2-18-16(17)12-13-8-10-15(11-9-13)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,2,12H2,1H3
SMIL CCOC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC navn ethyl 2-(4-phenylphenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 240.3
Mængde 100 mg
Formel vægt 240.115 g/mol