Få mere at vide
Felbamate, TRC
Artikelnummer. 30008661
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008661 25 mg
30006751 250 mg
18090410 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008661 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF23100025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25451-15-4
Molekylær formel C11 H14 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 238.24
Synonym Felbamate
IUPAC navn (3-carbamoyloxy-2-phenylpropyl) carbamat
SMIL NC(=O)OCC(COC(=O)N)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Felbamate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O4/c12-10(14)16-6-9(7-17-11(13)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,12,14)(H2,13,15)
Formel vægt 238.0954
Procent renhed >95%