Få mere at vide
Felbamate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444277
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16444277 50 mg
16488156 100 mg
16438388 10 mg
16431396 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16444277 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0184
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Felbamate (W-554) is a potent nonsedative anticonvulsant whose clinical effect may be related to the inhibition of N-methyl-D-aspartate (NMDA).
Felbamate (W-554) is a potent nonsedative anticonvulsant whose clinical effect may be related to the inhibition of N-methyl-D-aspartate (NMDA).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Felbamate
Fysisk form Solid
CAS 25451-15-4
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H14N2O4
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym W-554 ADD-03055
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (419.74 mM)
SMIL NC(OCC(C1=CC=CC=C1)COC(N)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 238.24
Formel vægt 238.24
Procent renhed 98.1%