missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Felbamate carbonate dimer, TRC

Artikelnummer. 30353571
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353571 100 mg
30363180 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353571 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC177020100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1796927-91-7
Molekylær formel C21H24N2O7
Molekylvægt (g/mol) 416.42
Synonym 3,3’-Carbonylbis(oxy)bis(2-phenylpropane-3,1-diyl) Dicarbamate, Felbamate Dimer
IUPAC navn bis(3-carbamoyloxy-2-phenylpropyl) carbonate
SMIL NC(=O)OCC(COC(=O)OCC(COC(=O)N)c1ccccc1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,3'-Carbonylbis(oxy)bis(2-phenylpropane-3,1-diyl) Dicarbamate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H24N2O7/c22-19(24)27-11-17(15-7-3-1-4-8-15)13-29-21(26)30-14-18(12-28-20(23)25)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2,(H2,22,24)(H2,23,25)
Formel vægt 416.1584
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.