Få mere at vide
Fehlings No.1 Indicator Solution, Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
- Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Materiale
- Til manuelle titreringer; indikatortitrant eller analyt ændrer farve, og denne farveændring er langt den vigtigste metode til slutpunktsdetektion.
- Denne indikatorløsning af høj kvalitet letter slutpunktsdetektion på en klar og utvetydig måde og er en forudsætning for nøjagtig manuel titrimetri.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Accuracy ± 0.1% |
| Emballage | HDPE flaske GL45 |
| Fysisk form | Væske |
| Teknik | Titration, Analyte Color Change |
| Mængde | 1 L |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- FEHLINGS SOLUTION 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: copper sulphate