Få mere at vide
Fehlings reagens II for sukkerarter, Til bestemmelse af sukker, Reag. Ph. Eur., opløsning II: kaliumnatriumtartrat, alkalisk, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
1.5 L
2.5 L
6 x 250 mL
6 x 500 mL
30 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
1.5 L
2.5 L
250ml
30 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fehling’s reagent II for sugars |
| Navn note | For determination of sugar, Reag. Ph. Eur., solution II: potassium sodium tartrate, alcaline |
| CAS | 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5 |
| Kogepunkt | 100 °C |
| CAS min % | ≥70.0000%, ≥10.0000% |
| CAS Max % | <90.0000%, <30.0000% |
| MDL nummer | MFCD00012467 |
| FN nummer | UN1824 |
| Tæthed | 1.23-1.25 g/mL at 20 °C |
| Synonym | Potassium sodium tartrate solution, alkaline, Alkaline potassium sodium tartrate |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Fehling
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide