Få mere at vide
Fehlings reagens II for sukkerarter, Til bestemmelse af sukker, Reag. Ph. Eur., opløsning II: kaliumnatriumtartrat, alkalisk, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15655040
Fehlings reagens II for sukkerarter, Til bestemmelse af sukker, Reag. Ph. Eur., opløsning II: kaliumnatriumtartrat, alkalisk, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15655040 Shop alle Honeywell Fluka produkter
250 mL, 250ml
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
1.5 L
2.5 L
6 x 250 mL
6 x 500 mL
30 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
1.5 L
2.5 L
250ml
30 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15655040
Brand: Honeywell-Fluka 36019250ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
til bestemmelse af sukker, Reag. Ph. Eur., opløsning II: kaliumnatriumtartrat, alkalisk
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fehling’s reagent II for sugars
CAS 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5
MDL nummer MFCD00012467
FN nummer UN1824
Tæthed 1.23-1.25g/mL at 20°C
Mængde 250 mL
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fehlings reagens II for sukkerarter, Til bestemmelse af sukker, Reag. Ph. Eur., opløsning II: kaliumnatriumtartrat, alkalisk, Honeywell Fluka™ >