Få mere at vide
Fehlings reagens II for sukkerarter, Til bestemmelse af sukker, Reag. Ph. Eur., opløsning II: kaliumnatriumtartrat, alkalisk, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
1.5 L
2.5 L
6 x 250 mL
6 x 500 mL
30 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
1.5 L
2.5 L
250ml
30 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Fehling’s reagent II for sugars |
CAS | 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5 |
MDL nummer | MFCD00012467 |
FN nummer | UN1824 |
Tæthed | 1.23-1.25g/mL at 20°C |
Mængde | 6 x 500 mL |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fehlings reagens II for sukkerarter, Til bestemmelse af sukker, Reag. Ph. Eur., opløsning II: kaliumnatriumtartrat, alkalisk, Honeywell Fluka™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion