Få mere at vide
Febuxostat, TRC
Artikelnummer. 30004978
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004978 50 mg
30005316 10 mg
30006538 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004978 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF22900050MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144060-53-7
Molekylær formel C16 H16 N2 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 316.37
Synonym 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-(3-Cyano-4-isobutyloxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, FBX, Febugood, Feburic, Febutaz, Febuxostat, TEI 6720, TMX 67, Uloric, Zurig
IUPAC navn 2-[3-cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL CC(C)COc1ccc(cc1C#N)c2nc(C)c(s2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Febuxostat
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
Formel vægt 316.0882
Procent renhed >95%