Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Febuxostat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18075102
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18075102 50 mg
18024992 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18075102 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4427/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Xanthine oxidase inhibitor
Non-purine inhibitor of xanthine oxidase (Ki = 1.2 nM). Binds to a channel leading to the enzyme active site; obstructs substrate binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144060-53-7
Molekylær formel C16H16N2O3S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Febuxostat
Mængde 50 mg
Formel vægt 316.37
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 316.38