missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Febuxostat n-Butyl Isomer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Febuxostat n-Butyl Isomer |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-3-4-7-21-13-6-5-11(8-12(13)9-17)15-18-10(2)14(22-15)16(19)20/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3,(H,19,20) |
| Formel vægt | 316.0882 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?