Få mere at vide
Febuxostat n-Butyl Isomer, TRC
Artikelnummer. 30179812
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179812 10 mg
30179949 100 mg
30180376 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179812 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF22903510MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1657014-33-9
Molekylær formel C16H16N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 316.37
Synonym 2-(4-Butoxy-3-cyanophenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid
SMIL OC(C(SC(C1=CC(C#N)=C(OCCCC)C=C1)=N2)=C2C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Febuxostat n-Butyl Isomer
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-3-4-7-21-13-6-5-11(8-12(13)9-17)15-18-10(2)14(22-15)16(19)20/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3,(H,19,20)
Formel vægt 316.0882