Få mere at vide
Febuxostat, Mikromol™
Artikelnummer. 18090850
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18090850 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18090850 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3552.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Febuxostat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Febuxostat
CAS 144060-53-7
Analyt- eller komponentnavne Febuxostat
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H16 N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-(3-Cyano-4-isobutyloxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, FBX, Febugood, Feburic, Febutaz, Febuxostat, TEI 6720, TMX 67, Uloric, Zurig
InChI formel InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
SMIL CC(C)COc1ccc(cc1C#N)c2nc(C)c(s2)C(=O)O
IUPAC navn 2-[3-cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 316.37
Mængde 250 mg
Formel vægt 316,0882 g/mol