Få mere at vide
Febuxostat Isopropyl Isomer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Febuxostat Isopropyl Isomer |
| CAS | 144060-52-6 |
| Molekylær formel | C15H14N2O3S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(3-Cyano-4-isopropoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O3S/c1-8(2)20-12-5-4-10(6-11(12)7-16)14-17-9(3)13(21-14)15(18)19/h4-6,8H,1-3H3,(H,18,19) |
| SMIL | Cc1occc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.35 |