Få mere at vide
Febuxostat Isopropyl Isomer Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Febuxostat Isopropyl Isomer Ethyl Ester |
| CAS | 144060-84-4 |
| Molekylær formel | C17H18N2O3S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Ethyl 2-(3-Cyano-4-isopropoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate |
| SMIL | CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OC(C)C)c(c2)C#N |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.4 |
| Formel vægt | 330.1038 |