Få mere at vide
Febuxostat Ethyl Ester (2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester), Mikromol™
Artikelnummer. 17912586
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17912586 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17912586 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3552.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Febuxostat Ethyl Ester (2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 160844-75-7
Analyt- eller komponentnavne 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H20 N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(3-cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C18H20N2O3S/c1-5-22-18(21)16-12(4)20-17(24-16)13-6-7-15(14(8-13)9-19)23-10-11(2)3/h6-8,11H,5,10H2,1-4H3
SMIL CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OCC(C)C)c(c2)C#N
IUPAC navn ethyl 2-[3-cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 344.43
Mængde 25 mg
Formel vægt 344.1195 g/mol