Få mere at vide
Febuxostat-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Febuxostat-d9 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)/i1D3,2D3,8D2,9D |
| Formel vægt | 325.145 |