Få mere at vide
Febuxostat-d9 (2-methylpropoxy-d9), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Febuxostat-d9 |
| CAS | 1246819-50-0 |
| Molekylær formel | C16 D9 H7 N2 O3 S |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | 5-Thiazolecarboxylic acid, 2-[3-cyano-4-[2-(methyl-d3)propoxy-1,1,2,3,3,3-d6]phenyl]-4-methyl- (ACI), 2-[3-Cyano-4-[2-(methyl-d3)propoxy-1,1,2,3,3,3-d6]phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid (ACI), 2-[3-Cyano-4-(isobutyl-d9)oxyphenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, Febuxostat-d9, Febuxostat-D9 (isobutyl-D9), Febuxostat-d9 (2-methylpropoxy-d9) |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9 H,8H2,1-3H3,(H,19,20)/i1D3,2D3,8D2,9 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])Oc1ccc(cc1C#N)c2nc(C)c(s2)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[3-cyano-4-[1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propoxy]phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.43 |
| Formel vægt | 325.145 g/mol |
| Vis mere |