Få mere at vide
Febuxostat Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Febuxostat Acyl-Beta-D-glucuronide |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24N2O9S/c1-9(2)8-31-13-5-4-11(6-12(13)7-23)19-24-10(3)18(34-19)21(30)33-22-16(27)14(25)15(26)17(32-22)20(28)29/h4-6,9,14-17,22,25-27H,8H2,1-3H3,(H,28,29)/t14-,15-,16+,17-,22-/m0/s1 |
| Formel vægt | 492.1203 |