Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Febuxostat, 98 %
Artikelnummer. 15791769 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15791769 5 g 5g
15781769 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15791769 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461580050
CAS: 144060-53-7 | C16H16N2O3S | 316,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144060-53-7
Molekylær formel C16H16N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 316.38
MDL nummer MFCD00871598
InChI nøgle BQSJTQLCZDPROO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-[3-cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL CC(C)COC1=CC=C(C=C1C#N)C1=NC(C)=C(S1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Febuxostat
Smeltepunkt 209,0 °C
Analyseprocentområde 97,5 % min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 316.38