Få mere at vide
Febuxostat 67M-4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Febuxostat 67M-4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O5S/c1-8(15(19)20)7-23-12-4-3-10(5-11(12)6-17)14-18-9(2)13(24-14)16(21)22/h3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22) |
| Formel vægt | 346.0623 |