Få mere at vide
Febuxostat 67M-1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Febuxostat 67M-1 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O4S/c1-9(7-19)8-22-13-4-3-11(5-12(13)6-17)15-18-10(2)14(23-15)16(20)21/h3-5,9,19H,7-8H2,1-2H3,(H,20,21) |
| Formel vægt | 332.0831 |