Få mere at vide
Febuxostat 2-Butyl Isomer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Febuxostat 2-Butyl Isomer |
| CAS | 1335202-59-9 |
| Molekylær formel | C16H16N2O3S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-(4-(sec-Butoxy)-3-cyanophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-4-9(2)21-13-6-5-11(7-12(13)8-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h5-7,9H,4H2,1-3H3,(H,19,20) |
| SMIL | COC(=O)C(C)c1cc(F)c(cc1)c2ccccc2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.37 |
| Formel vægt | 316.0882 |