Få mere at vide
Febantel, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17322501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17322501 5 g
17312501 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17322501 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468780050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 58306-30-2
Molekylær formel C20H22N4O6S
Molekylvægt (g/mol) 446.48
MDL nummer 01738527
InChI nøgle HMCCXLBXIJMERM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn methyl-N-{[(methoxycarbonyl)imino]({[2-(2-methoxyacetamido)-4-(phenylsulfanyl)phenyl]amino})methyl}carbamat
SMIL COCC(=O)NC1=CC(SC2=CC=CC=C2)=CC=C1NC(NC(=O)OC)=NC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Febantel
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Tilgængelig
Fysisk form Pulver/krystaller
Farve Hvid til lysegul
Smeltepunkt 129 °C til 130 °C
Merck Index 3973
Opløselighed Uopløselig i vand
Mængde 5 g
Formel vægt 446.48