missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fe(III) meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine Chloride, TRC

Artikelnummer. 17918304
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17918304 25 mg
17968974 100 mg
17908974 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17918304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF32252825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 55266-17-6
Molekylær formel C48H28ClFeN4O8
Molekylvægt (g/mol) 880.06
Synonym Hydrogen (SP-5-12)-Chloro[[4,4',4' ',4' ' '-(21H,23H-porphine-5,10,15,20-tetrayl-κN21,κN22,κN23,κN24)tetrakis[benzoato]](6-)]ferrate(4-), 4,4',4' ',4' ' '-(21H,23H-Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakisbenzoic Acid Iron Complex, (SP-5-12)-Chloro[[4,4',4' ',4' ' '-(21H,23H-porphine-5,10,15,20-tetrayl-κN21,κN22,κN23,κN24)tetrakis[benzoato]](6-)]Ferrate(4-) Tetrahydrogen;
SMIL OC(C(C=C1)=CC=C1/C(C2=N/C(C=C2)=C3/C4=CC=C(C(O)=O)C=C4)=C(C=C/5)/N6C5=C(C7=CC=C(C(O)=O)C=C7)/C(C=C/8)=NC8=C(C9=CC=C(C(O)=O)C=C9)/C%10=CC=C3N%10[Fe]6Cl)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fe(III) meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine Chloride
Mængde 25 mg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.