Få mere at vide
WTW™ FDO 925-P™ Sensor for opløst ilt
Beskrivelse
De FDO™ 925 er især velegnet til laboratorier og processer takket være dens kompakte størrelse. Den flow-fri, let at rengøre skrå membran gør det muligt at bruge den i beholdere med lave prøvevolumener. Også lave iltkoncentrationer under 1 mg/l kan vises nøjagtigt. WTW er bevist FDO™ 925 er nu tilgængelig med en sikker version med stikhoved. Det universelle stikhoved passer til sensoren med trådløs funktionalitet – der kræves ikke længere forstyrrende kabler. Ydermere kan det tilsluttes AS/IDS-x kabler med længder på op til 100 m. Med denne nye teknologi WTW udvider omfanget af applikationer og målekomforten for dets optiske opløst oxygen-sensorer markant.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,5 % af værdien |
| Sensortyper | Opløst ilt |
| Opløst ilt (mætningsområde) | 0,0 til 200 % |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 50 °C |
| Inkluderer | Stikhoved |
| Diameter (metrisk) krop | 15.3 mm |
| Længde (metrisk) | 140 mm |
| Til brug med (applikation) | Felt- og laboratorieapplikationer med hurtigreagerende affaset membran |
| Opløst ilt (koncentrationsområde) | 0,00 til 20 mg/L |