Få mere at vide
WTW™ FDO 925 Opløst Oxygen Sensorer
Artikelnummer. 10604635
Skift visning
Temperaturområde (metrisk).:
0 °C til 50 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk). Pakningsstørrelse
10604635 0 °C til 50 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 10604635 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 201300
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Hurtig og flowfri, den FDO™ 925 er ideel til feltmåling.
  • Til brug med felt- og laboratorieapplikationer med hurtigreagerende affaset membran
  • De FDO™ 925 ’s små dimensioner gør den velegnet til laboratorium og proces
  • Den hurtige og flowfri FDO™ 925 er perfekt egnet til feltmåling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,5 % af værdien
Længde (metrisk) kabel 1.5 m
Sensortyper Opløst ilt
Opløst ilt (mætningsområde) 0,0 til 200 %
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 50 °C
Inkluderer 15 m længde kabel
Diameter (metrisk) krop 15.3 mm
Længde (metrisk) 140 mm
Til brug med (applikation) Felt- og laboratorieapplikationer med hurtigreagerende affaset membran
Opløst ilt (koncentrationsområde) 0,00 til 20 mg/L