Få mere at vide
WTW™ FDO 925-3™ Sensor for opløst ilt
Temperaturområde (metrisk).:
0 °C til 50 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De FDO™ 925 er især velegnet til laboratorier og processer takket være dens kompakte størrelse. Den flow-fri, let at rengøre skrå membran gør det muligt at bruge den i beholdere med lave prøvevolumener. Kablerne er forstærket med Kevlar™ og fås i forskellige længder, sikrer de sikre målinger i dybe søer eller vandløbende floder. På spildevandsbehandlingsanlæg, FDO™ 925 skinner under BSB-målinger i Karlsruhe-flasken samt under overvågning af stationære målesystemer. I forbindelse med AutoRead-funktionen (overvåger stabiliteten af sensorsignalet) af MultiLine™ enheder, kan dens responstid tilpasses onlinesensorens FDO™ 700 IQ, som sikrer sammenlignelige måleværdier.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,5 % af værdien |
| Længde (metrisk) kabel | 3 m |
| Sensortyper | GØR |
| Opløst ilt (mætningsområde) | 0,0 til 200 % |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 50 °C |
| Inkluderer | 3m L kabel |
| Diameter (metrisk) krop | 15.3 mm |
| Længde (metrisk) | 140 mm |
| Til brug med (applikation) | Felt- og laboratorieapplikationer med hurtigreagerende affaset membran |
| Opløst ilt (koncentrationsområde) | 0,00 til 20 mg/L |