Få mere at vide
Julabo™ FD Series Immersion Cooler
Kølekapacitet:
0,18 kW ved 10 °C, 0,22 kW ved 20 °C (medium ethanol)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Julabo Gennemstrømningskølere er det perfekte supplement til åbne badecirkulationspumper, dykcirkulatorer og bromonterede cirkulationspumper, hvilket udvider deres temperaturområde til under omgivelsestemperaturen. De tilbyder et lille laboratorieaftryk, har et lavt energibehov og repræsenterer et økonomisk alternativ til brugen af ledningsvand til køling. Instrumenter er designet til integration i en eksisterende kølekreds (for eksempel en åben badscirkulator med pumpe).
- Til applikationer nær omgivelsestemperaturer
- Integreret frostbeskyttelse
- Forhindring af brug af dyrebart postevand til afkøling
- Kompakt design, lille fodaftryk
- Nem betjening
- Lavt energibehov
- Tilgængelige spændingsversioner: 230V/50Hz, 115V/60Hz
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Kølekapacitet | 0,18 kW ved 10 °C, 0,22 kW ved 20 °C (medium ethanol) |
| Til brug med (udstyr) | Til modkøling |
| Temperaturområde | 5 °C til 35 °C |
| Model- | FD200 |
| Kølemiddel | R134A |
| Temperaturstabilitet | ±0,02 til± 0,2 °C |
| Længde (metrisk) | 27 cm |
| Bredde (metrisk) | 18 cm |
| Højde (metrisk) | 39 cm |
| Vis mere |