Få mere at vide
Invitrogen™ FCHSD2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA558432
Produktkode 15726311
  • 4380.00 DKK / 100µL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Immunogen sequence: VEELSASENG DTPWMREIQI SPSPKPHASL PPLPLYDQPP SSPYPSPDKR SSLYFPRSPS ANEKSLHAES PGFSQASRHT PETSYGKLRP VRA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 89%.
Adapter protein that plays a role in endocytosis via clathrin-coated pits. Contributes to the internalization of cell surface receptors, such as integrin ITGB1 and transferrin receptor (PubMed:29887380). Promotes endocytosis of EGFR in cancer cells, and thereby contributes to the down-regulation of EGFR signaling (PubMed:30249660). Recruited to clathrin-coated pits during a mid-to-late stage of assembly, where it is required for normal progress from U-shaped intermediate stage pits to terminal, omega-shaped pits (PubMed:29887380). Binds to membranes enriched in phosphatidylinositol 3,4-bisphosphate or phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate (PubMed:29887380). When bound to membranes, promotes actin polymerization via its interaction with WAS and/or WASL which leads to the activation of the Arp2/3 complex. Does not promote actin polymerisation in the absence of membranes (PubMed:29887380). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
FCHSD2
Polyclonal
Unconjugated
FCHSD2
Carom; F-BAR and double SH3 domains protein 2; FCH and double SH3 domains 2; FCH and double SH3 domains protein 2; FCHSD2; KIAA0769; nervous wreck homolog; NWK; NWK1; Protein nervous wreck 1; SH3 multiple domains 3; SH3 multiple domains protein 3; SH3MD3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9873
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O94868
FCHSD2
Recombinant protein corresponding to Human FCHSD2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102835).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis