Få mere at vide
Novus Biologicals™ FCHSD1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18467838 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18467838 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18467838 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00089848T01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Neuroscience
Mål FCHSD1
Synonym FCH and double SH3 domains 1, FCH and double SH3 domains protein 1, FLJ00007, nervous wreck homolog 2, NWK2
Gen symbol FCHSD1